Learn More
7Alpha-Thiomethyl Spironolactone-d7 (Major), TRC
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 7alpha-Thiomethyl Spironolactone-d7 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C23H25D7O3S |
| Quantité | 1 mg |
| Synonyme | 17α-Hydroxy-7α-(methylthio)-3-oxo-pregn-4-ene-21-carboxylic Acid γ-Lactone-d7, SC 26519-d7, 7α-Thiomethylspirolactone-d7, 7α-Thiomethyl-SL-d7 |
| SMILES | O=C1C([2H])([2H])C[C@@]2(C)C(C([2H])([2H])[C@@H](SC)[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]45OC(C([2H])([2H])C5)=O)=C1[2H] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 395.61 |
| Pourcentage de pureté | >95 |