Learn More
7beta-(Chlorométhyl)-3-oxo-15alpha,16alpha-dihydro-3'H-cyclopropa[15,16]pregn-4-ène-21,17-carbolactone (3'-Chloro-3',6-séco-17-épidrospirénone), Mikromol™
Description
7beta-(Chlorométhyl)-3-oxo-15alpha,16alpha-dihydro-3'H-cyclopropa[15,16]pregn-4-ène-21,17-carbolactone (3'-Chloro-3',6-séco-17-épidrospirénone)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 7-Chloromethyl 17R-Drospirenone |
| CAS | 932388-89-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | 7-Chloromethyl 17R-Drospirenone |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C24 H31 Cl O3 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | (7β,15α,16α)-7-(chloromethyl)-15,16-dihydro-17-hydroxy-3-oxo-3'H-Cyclopropa[15,16]pregna-4,15-diene-21-carboxylic acid γ-lactone, 3′-Chloro-3′,6-seco-17-epidrospirenone, Drospirenone Imp. H (EP), 3'H-Cyclopropa[15,16]pregna-4,15-diene-21-carboxylic acid, 7-(chloromethyl)-15,16-dihydro-17-hydroxy-3-oxo-, γ-lactone, (7β,15α,16α)- |
| Formule InChI | InChI=1S/C24H31ClO3/c1-22-6-3-15(26)10-14(22)9-13(12-25)20-17(22)4-7-23(2)21(20)16-11-18(16)24(23)8-5-19(27)28-24/h10,13,16-18,20-21H,3-9,11-12H2,1-2H3/t13-,16-,17+,18+,20-,21+,22+,23+,24-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@]12CCC(=O)C=C1C[C@H](CCl)[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3[C@@H]5C[C@@H]5[C@]46CCC(=O)O6 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 402.95 |
| Afficher plus |