Learn More
Sulfate de 7H-purin-6-amine (sulfate d'adénine), Mikromol
Code produit 30462519
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30462519 4 x 25 mg -
30051264 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30462519 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0784.0100254AMP
 Article restreint
Expédition estimée: 30-10-2026
Découvrez Mikromol, votre source de confiance pour des standards de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Sulfate de 7H-purin-6-amine (sulfate d'adénine), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Adenine Sulphate
CAS 321-30-2
Noms d’analytes ou de composants Adenine Sulphate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire 2[C5 H5 N5] . S O4 H2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Adenosine Imp. A (EP), 7H-Purin-6-amine Sulphate, Adenosine Imp. A (EP) as Sulphate, Adenine Sulphate, Adenosine Impurity A as Sulphate
Formule InChI InChI=1S/2C5H5N5.H2O4S/c2*6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4;1-5(2,3)4/h2*1-2H,(H3,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4)
Type de solution Purs, non dilués
SMILES Nc1ncnc2[nH]cnc12.Nc3ncnc4[nH]cnc34.OS(=O)(=O)O
Nom IUPAC 9H-purin-6-amine ; acide sulfurique
Poids moléculaire (g/mol) 368.33
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 368,0764 g/mol