Learn More
MP Biomedicals™ Détergents de laboratoire 7X™
Code produit. p-84623 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Volume (impérial):
1 gal.
5 gal.
55 gal.
Packungsgröße:
1 pièce
208.19L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volume (impérial) unitSize
11459575 1 gal. 1 pièce
12740748 1 gal. -
11479575 5 gal. 1 pièce
11489575 55 gal. 1 pièce
17194175 55 gal. 208.19L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11459575 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 097667093
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Solutions de nettoyage sûres et efficaces pour le matériel de laboratoire en verre et en plastique
La solution de nettoyage 7X a été conçue pour un nettoyage sûr et efficace des instruments de laboratoire et de la verrerie, notamment des tubes à essai, des boîtes de Petri, des flacons, des lames de microscope, des équipements de pathologie et des instruments chirurgicaux
  • Efficace et sûr
  • S’écoule complètement de la verrerie en quelques secondes
  • Élimine les résidus en ne laissant aucune fluorescence interférente
  • pH neutre, sans ajustement du pH à aucune concentration
  • Aucune gravure sur le matériel de laboratoire en verre ou en plastique à n’importe quelle concentration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Forme Liquide
pH 6 à 7,5
Concentration 7X
Contenu et stockage 15°C à 30°C
À utiliser avec (application) Utilisation sur verre, plastique, matériel de paillasse et tubulure
Volume (impérial) 1 gal.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 7X Cleaning solution
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Sicherheitshinweis
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contient: 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, Dioctyl Sulfosuccinate Sodium Salt
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.