Learn More
MP Biomedicals™ Solution 7X™-O-Matic
Code produit. 11449585 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Volume (impérial):
5 gal.
1 gal.
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
Code produit. 11449585
Marque: MP Biomedicals™ 097667494
La solution 7X™-O-Matic a été conçue pour un nettoyage sûr et efficace des instruments de laboratoire et de la verrerie sous pression, sous la chaleur et l’agitation (lavage à la machine)
  • Conçue pour un nettoyage sûr et efficace des instruments de laboratoire et de la verrerie
  • Formulée pour être utilisé dans une laveuse pour résister à la chaleur, à la pression et à l’agitation
  • Puissant agent mouillant et pénétrant, qui contient un surfactant non ionique et une hydrotrope aux phosphates complexes
  • Se comporte et reste généralement sans mousse lorsqu’il est agité
  • Plusieurs tailles d’emballage pratiques sont disponibles, stable pour le stockage à long terme
  • Efficace et sûr
  • Élimine les résidus en ne laissant aucune fluorescence interférente
  • Aucune gravure sur le matériel de laboratoire en verre ou en plastique à n’importe quelle concentration
  • S’écoule complètement de la verrerie en quelques secondes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Liquide
pH 9 à 11
Aspect D’incolore à jaune pâle
Concentration 7X
Contenu et stockage 15°C à 30°C
À utiliser avec (application) Utilisation sur verre, plastique, matériel de paillasse et tubulure
Quantité 4 Paquets
Volume (impérial) 1 gal.
compliance-icons
Identifiant produit
  • 7X-O-Matic
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.