Learn More
MP Biomedicals™ Détergent 7X™-PF-O-Matic
Code produit. 11489585 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Volume (impérial):
5 gal.
1 gal.
55 gal.
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
Code produit. 11489585
Marque: MP Biomedicals™ 097667594
Le détergent 7X™-PF-O-Matic est un détergent sans phosphate, spécialement conçu pour un nettoyage sûr et efficace des instruments de laboratoire et de la verrerie.
  • Sans danger pour l’environnement et sans phosphate
  • Conçue pour un nettoyage sûr et efficace des instruments de laboratoire et de la verrerie, y compris les tubes à essai, les boîtes de Petri, les flacons, les lames de microscope, l’équipement de pathologie et les instruments chirurgicaux
  • Puissant agent mouillant et pénétrant, conçu pour nettoyer sous pression, chaleur et agitation
  • Se comporte et reste généralement sans mousse lorsqu’il est agité
  • Plusieurs tailles d’emballage pratiques sont disponibles
  • Conçue pour le stockage à long terme
  • S’écoule complètement de la verrerie en quelques secondes
  • Élimine les résidus en ne laissant aucune fluorescence interférente
  • pH neutre, sans ajustement du pH à aucune concentration
  • Aucune gravure sur le matériel de laboratoire en verre ou en plastique à n’importe quelle concentration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Liquide
pH 7 à 8
Aspect Jaune foncé
Concentration 7X
Contenu et stockage 15°C à 30°C
À utiliser avec (application) À utiliser sur le verre, le plastique et les laveuses automatiques
Quantité 4 Paquets
Volume (impérial) 1 gal.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • ES-7X-O-MATIC
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: sodium xylenesulphonate, OCTYLPHENOXYPOLYETHOXY - POLYPROPROXY PROPANOL, Ethylene Glycol, 2,4,7,9-te