Learn More
MP Biomedicals™ Détergent 7X™-PF-O-Matic
Code produit. p-8820009 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Volume (impérial):
5 gal.
1 gal.
55 gal.
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
Code produit. 11489585
Marque: MP Biomedicals™ 097667594
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Le détergent 7X™-PF-O-Matic est un détergent sans phosphate, spécialement conçu pour un nettoyage sûr et efficace des instruments de laboratoire et de la verrerie.
  • Sans danger pour l’environnement et sans phosphate
  • Conçue pour un nettoyage sûr et efficace des instruments de laboratoire et de la verrerie, y compris les tubes à essai, les boîtes de Petri, les flacons, les lames de microscope, l’équipement de pathologie et les instruments chirurgicaux
  • Puissant agent mouillant et pénétrant, conçu pour nettoyer sous pression, chaleur et agitation
  • Se comporte et reste généralement sans mousse lorsqu’il est agité
  • Plusieurs tailles d’emballage pratiques sont disponibles
  • Conçue pour le stockage à long terme
  • S’écoule complètement de la verrerie en quelques secondes
  • Élimine les résidus en ne laissant aucune fluorescence interférente
  • pH neutre, sans ajustement du pH à aucune concentration
  • Aucune gravure sur le matériel de laboratoire en verre ou en plastique à n’importe quelle concentration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Forme Liquide
pH 7 à 8
Aspect Jaune foncé
Concentration 7X
Contenu et stockage 15°C à 30°C
À utiliser avec (application) À utiliser sur le verre, le plastique et les laveuses automatiques
Quantité 4 Paquets
Volume (impérial) 1 gal.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • ES-7X-O-MATIC
Signalord
  • Dangers
Riskkategorier
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Faroangivelser
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Skyddsangivelse
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contient: sodium xylenesulphonate, OCTYLPHENOXYPOLYETHOXY - POLYPROPROXY PROPANOL, Ethylene Glycol, 2,4,7,9-te
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.