Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Barreau d’agitation magnétique octogonal Spinbar
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
38mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- L’aimant Alnico encapsulé dans un revêtement à faible friction en PTFE Téflon™ de qualité FDA et USP classe VI ; Durable et inerte
- Le profilé interrompu offre une plus grande surface et une turbulence accrue par rapport à la surface lisse des barreaux cylindriques
- L’anneau de rotation limite la friction et le broutement
- Autoclavable
- Fabriqué dans des établissements certifiés ISO 9001:2008, tel qu’indiqué dans la certification SGS
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavables |
| Couleur | Rouge |
| Diamètre (impériale) | 0,31 in |
| Longueur (impériale) | 1,5 in |
| Revêtement | PTFE |
| Diamètre (métrique) | 8mm |
| Longueur (métrique) | 38mm |
| Matériau | Aimant Alnico |
| Quantité | 1/boîte |
| Forme | Octogonale |
| Afficher plus |