Learn More
Acide 8-aminonaphtalène-1-sulfonique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11318566
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 11318566
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L17616.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 82-75-7 | C10H9NO3S | 223.246 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 82-75-7
Formule moléculaire C10H9NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 223.246
Numéro MDL MFCD00035730
Clé InChI CYJJLCDCWVZEDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme peri acid, 8-amino-1-naphthalenesulfonic acid, 1-naphthylamine-8-sulfonic acid, 1-naphthalenesulfonic acid, 8-amino, 8-aminonaphthalene-1-sulphonic acid, naphthylaminemonosulfonic acid s, 1-amino-8-naphthalene sulfonate, 1-aminonaphthalene-8-sulfonic acid, schollkopf's acid van, schollkopf's acid
CID PubChem 6722
Nom IUPAC Acide 8-aminonaphtalène-1-sulfonique
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)N)C(=CC=C2)S(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Aminonaphthalene-1-sulfonic acid
Point de fusion >300°C
Quantité 100 g
Beilstein 983230
Merck Index 14,6405
Poids de la formule 223.25
Pourcentage de pureté 98%