Learn More
Acide 8-aminooctanoïque, 99 %
Code produit 11463597
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11463597 25 g 25g
11443597 1 g 1g
11453597 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11463597 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17353.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS : 1002-57-9 | C8H17NO2 | 159,23 g/mole
8-L’acide aminooctanoïque participe à la préparation des lactames à l’aide d’une aminolyse catalytique enzymatique.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications
L’acide 8-aminooctanoïque est impliqué dans la préparation de lactames à l’aide d’aminolyse catalysée par enzyme.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1002-57-9
Formule moléculaire C8H17NO2
Poids moléculaire (g/mol) 159.23
Numéro MDL MFCD00008245
Clé InChI UQXNEWQGGVUVQA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 8-aminocaprylic acid, octanoic acid, 8-amino, omega-aminocaprylic acid, 8-amino caprylic acid, 8-amino-octanoic acid, .omega.-aminocaprylic acid, 8-amino capylic acid, 8ac, 8-aminocapylic acid, pubchem13165
CID PubChem 66085
Nom IUPAC Acide 8-aminooctanoïque
SMILES NCCCCCCCC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Aminooctanoic acid
Point de fusion 193°C to 196°C
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Soluble aq. soln..
Poids de la formule 159.23
Pourcentage de pureté 99%
RUO– À des fins de recherche uniquement