Learn More
8-Aminoquinoline, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11432768
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 g
5 g
25 g
missing translation for 'unitSize'
25g
5g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11432768
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar A16752.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 578-66-5 | C9H8N2 | 144.177 g/mol
8-Aminoquinoline has been used in the preparation of base-stabilized terminal borylene complex of osmium. It is also used in the spectrophotometric determination of bivalent palladium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 8-aminoquinoléine a été utilisée dans la préparation d’un complexe borylène terminal de l’osmium stabilisé par une base. Elle est également utilisée dans la détermination spectrophotométrique du palladium bivalent.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’abri de l’air sous un gaz inerte sec. Incompatible avec l’air et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 578-66-5
Formule moléculaire C9H8N2
Poids moléculaire (g/mol) 144.177
Numéro MDL MFCD00006809
Clé InChI WREVVZMUNPAPOV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 8-aminoquinoline, 8-quinolinamine, 8-quinolylamine, quinoline, 8-amino, quinolin-8-ylamine, unii-u34eav21tg, 8-amino quinoline, ccris 1683, u34eav21tg, 8-amino-quinoline
CID PubChem 11359
Nom IUPAC quinoline-8-amine
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)N)N=CC=C2
Specifications
Nom chimique ou matériau 8-Aminoquinoline
Point de fusion 63°C to 67°C
Point d’ébullition 174°C (26 mmHg)
Quantité 1 g
Beilstein 114474
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 144.18
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 8-Aminoquinoline
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 2
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Precautionary Statement
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: 8-Quinolinamine