Learn More
8-anilinonaphtalène-1-acide sulfonique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7043061
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15496839
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar J65332.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
Sonde fluorescente pour protéines sur gels de polyacrylamide
Fluorescent probe for proteins on polyacrylamide gels
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 82-76-8
Formule moléculaire C16H13NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 299.344
Numéro MDL MFCD00003998
Clé InChI FWEOQOXTVHGIFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 8-anilino-1-naphthalenesulfonic acid, phenylperi acid, n-phenyl peri acid, 8-phenylamino naphthalene-1-sulfonic acid, 1-anilino-8-naphthalenesulfonate, 1-anilino-8-naphthalenesulfonic acid, peri acid, phenyl, 1-naphthalenesulfonic acid, 8-phenylamino, 1-anilinonaphthalene-8-sulfonic acid, 8-anilino-1-naphthalene sulfonic acid
CID PubChem 1369
ChEBI CHEBI:39708
Nom IUPAC Acide 8-anilinonaphthalène-1-sulfonique
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC3=C2C(=CC=C3)S(=O)(=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau 8-Anilinonaphthalene-1-sulfonic acid
Point de fusion 215°C to 217°C
Couleur Noir à gris
Quantité 5 g
Beilstein 1843887
Merck Index 14,661
Poids de la formule 299.34
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre
compliance-icons
Product Identifier
  • 8-Anilinonaphthalene-1-sulphonic acid
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: 8-Anilinonaphthalene-1-sulphonic acid