Learn More
acide 8-anilinonaphtalène-1-sulfonique Sel d’ammonium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7043102
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 15480447
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J65538.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Sonde fluorescente pour protéines sur gels de polyacrylamide
ANS forms an inclusion complex with cyclodextrin. Such model systems are useful to mimic biological recognition and can be studied by measuring the change in fluorescence of free-ANS to complexed-ANS. When ANS enters the hydrophobic core of cyclodestrin, it’s fluorescence increases. It is commonly used to study molecular assemblies of surfactants and amphiphilic polymers because a blue shift of the emission maximum indicates the fluorophore is located in less polar media.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’ANS forme un complexe d’inclusion avec la cyclodextrine. Ces systèmes modèles sont utiles pour imiter la reconnaissance biologique et peuvent être étudiés en mesurant le changement de fluorescence de l’ANS libre à l’ANS complexé. Lorsque l’ANS pénètre dans le noyau hydrophobe de la cyclodéstrine, sa fluorescence augmente. Il est couramment utilisé pour étudier les assemblages moléculaires des surfactants et des polymères amphiphiles car un décalage bleu du maximum d’émission indique que le fluorophore est situé dans des milieux moins polaires.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le 1N NaOH et le méthanol.
Remarques
Léger & Sensible à l’air & Hygroscopique. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28836-03-5
Formule moléculaire C16H16N2O3S
Poids moléculaire (g/mol) 316.38
Numéro MDL MFCD00012560
Clé InChI IPBNQYLKHUNLQE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium 8-phenylamino naphthalene-1-sulfonate, 8-anilino-1-naphthalenesulfonic acid ammonium salt, unii-gt7mn8dkd7, gt7mn8dkd7, ammonium 8-anilino-1-naphthalenesulfonate, 1-naphthalenesulfonic acid, 8-phenylamino-, monoammonium salt, 1-naphthalenesulfonic acid, 8-phenylamino-, ammonium salt 1:1, ansa, 1-anilinonaphthalene-8-sulfonic acid ammonium salt, 82-76-8 parent
CID PubChem 120066
Nom IUPAC azanium ;8-anilinonaphtalène-1-sulfonate
SMILES [NH4+].[O-]S(=O)(=O)C1=C2C(NC3=CC=CC=C3)=CC=CC2=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Anilinonaphthalene-1-sulfonic acid ammonium salt
Point de fusion 242°C to 244°C
Couleur Jaune à vert
Quantité 5 g
Beilstein 3581235
Sensibilité Air and light sensitive; Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water,1N NaOH,and methanol.
Poids de la formule 316.37
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
compliance-icons
Identifiant produit
  • 8-Anilinonaphthalene-1-sulfonic acid ammonium salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 8-Anilinonaphthalene-1-sulfonic acid ammonium salt