Learn More
8-Bromo-cAMP sodium salt, MedChemExpress
Code produit. p-200096552
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16465816
Marque: Medchem Express HY12306
MedChemExpress 8-Bromo-cAMP sodium salt (8-Br-Camp sodium salt), a cyclic AMP analog, is an activator of cyclic AMP-dependent protein kinase (PKA).
8-Bromo-cAMP sodium salt (8-Br-Camp sodium salt), a cyclic AMP analog, is an activator of cyclic AMP-dependent protein kinase (PKA).
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Bromo-cAMP sodium salt
CAS 76939-46-3
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C10H10BrN5NaO6P
Quantité 100 mg
Synonyme 8-Br-Camp sodium salt
Informations sur la solubilité DMSO : 250 mg/mL (581.29 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (232.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES BrC1=NC2=C(N=CN=C2N)N1[C@H](O[C@@](CO3)([H])[C@@]4([H])OP3(O[Na])=O)[C@@H]4O
Poids moléculaire (g/mol) 430.08
Poids de la formule 430.08
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.