Learn More
Monophosphate 8-bromoadenosine-3’,5’-cyclique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15426409
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15426409 50 mg 50mg
15406409 100 mg 100mg
15416409 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15426409 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J64469.MF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    196.86€
    155.65€ / 50mg
    Économisez 41.21€
    20% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 23583-48-4 | C10H11BrN5O6P | 408.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23583-48-4
Formule moléculaire C10H11BrN5O6P
Poids moléculaire (g/mol) 408.11
Numéro MDL MFCD00075580
Clé InChI DVKQVRZMKBDMDH-UUOKFMHZSA-N
Synonyme bcamp, 8-bromo-cyclic amp, 8-br-camp, 8-bromoadenosine 3',5'-cyclic monophosphate, 8-bromo-cyclic 3',5'-amp, 8-bromo-camp, 8-bromo cyclic adenosine monophosphate, 8-bromoadenosine 3',5'-monophosphate, 8-bromoadenosine cyclic 3',5'-phosphate, cyclic 8-bromoadenosine 3',5'-monophosphate
CID PubChem 32014
ChEBI CHEBI:64211
Nom IUPAC (4aR,6R,7R,7as)-6-(6-amino-8-bromopurin-9-yl)-2-hydroxy-2-oxo-4a,6,7,7a-tétrahydro-4H-furo[3,2-d][1,3,2]dioxaphosphinine-7-ol
SMILES NC1=C2N=C(Br)N([C@@H]3O[C@@H]4COP(O)(=O)O[C@H]4[C@H]3O)C2=NC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Bromoadenosine-3',5'-cyclic monophosphate
Point de fusion 254°C
Couleur Marron
Quantité 50 mg
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 408.11
Forme physique Poudre