Learn More
Acide 8-aminocéphalosporanique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10723413 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10723413 50 g Flacon en verre 50g
10713413 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10723413 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 367660500
 Article restreint
Expédition estimée: 15-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 17696-11-6 | C8H15BrO2 | 223.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17696-11-6
Formule moléculaire C8H15BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 223.11
Numéro MDL MFCD00004430
Clé InChI BKJFDZSBZWHRNH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 8-bromocaprylic acid, 8-bromo octanoic acid, octanoic acid, 8-bromo, 8-bromo-n-octanoic acid, omega-bromocaprylic acid, 8-bromo-octanoic acid, octanoicacid, 8-bromo, acmc-1bo24, 8-bromooctanoic acid, ksc180g8h
CID PubChem 548275
Nom IUPAC Acide8-bromooctanoïque
SMILES C(CCCC(=O)O)CCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Bromooctanoic acid
Note relative au nom 97%
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 36.0°C to 41.0°C
Couleur Blanc à crème
Point d’ébullition 147.0°C to 150.0°C (2.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 50 g
Beilstein 02, IV, 1000
Poids de la formule 223.11
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 8-Bromooctanoic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.