Learn More
Acide 8-aminocéphalosporanique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
8-Bromooctanoic acid is used in the synthesis of 8-(N-Methyl-4,4'-bipyridinyl)- octanoic acid. 8-Mercaptooctanoic acid was prepared from 8-bromooctanoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’acide 8-bromooctanoïque est utilisé dans la synthèse de l’acide 8-(N-méthyl-4,4′-bipyridinyl)octanoïque. L’acide8-mercaptooctanoïque a été préparé à partir de l’acide 8-bromooctanoïque.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien fermé. Conserver à l’abri des agents oxydants et des bases.
Spécification
Specifica
| Nom chimique ou matériau | 8-Bromooctanoic acid |
| Point de fusion | 37°C to 41°C |
| Point d’ébullition | 147°C to 150°C (2 mmHg) |
| Point d’éclair | >110°C (230°F) |
| Formule linéaire | BrCH2(CH2)6CO2H |
| Quantité | 50 g |
| Numéro UN | UN1759 |
| Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
| Poids de la formule | 223.11 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.