Learn More
Agilent BioTek Distributeur à 8 canaux
Collecteur à 8 canaux, pour microplaques PCR et demi-surface à 96 puits
Marque: Agilent BioTek 7140515S
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
À utiliser avec MicroFill (AF1000A)Spécification
8-channel Manifold Dispensing Comb | |
Autoclavable | |
Microplaques PCR et demi-surface à 96 puits |