Learn More
Ismatec™ Tête de pompe à piston rotatif 8 canaux
Click to view available options
Débit:
0,002 à 230 ml/min
Conditionnement:
1 pièce
Description
Tête fort débit 4 à 12 cassettes
• Débit 0,002 à 230mL/min/canal
• Transfert et dosage précis avec faible amplitude des pulsations
• Changement du tube en cours d'utilisation
• Tête en acier peint
• Rotor 8 galets en PET-P auto-lubrifiés, pour amplitude réduite des pulsations
• Pour tubes manifold 2 arrêts
• Tête à cassettes fort débit
• 8 cassettes
• Inclus avec 8 cassettes Click'N Go
• Débit 0,002 à 230mL/min/canal
• Transfert et dosage précis avec faible amplitude des pulsations
• Changement du tube en cours d'utilisation
• Tête en acier peint
• Rotor 8 galets en PET-P auto-lubrifiés, pour amplitude réduite des pulsations
• Pour tubes manifold 2 arrêts
• Tête à cassettes fort débit
• 8 cassettes
• Inclus avec 8 cassettes Click'N Go
Spécification
Spécification
| Débit | 0,002 à 230 ml/min |