Learn More
Thermo Scientific™ Décapsuleur de bouchon à vis 8 canaux
GREENER_CHOICE
Code produit. 11302440
Click to view available options
Type:
Capsuleur / décapsuleur
À utiliser avec (équipement):
Capsuleur / décapsuleur
Tubes de type Matrix
Tubes de type Nunc
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11302440
Marque: Thermo Scientific™ 4105NUN
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Traitez un rack complet de tubes de laboratoire à bouchon à vis en moins d’une minute grâce à cette boucheuse / déboucheuse manuelle ergonomique.
Traitez un rack complet de tubes Thermo Scientific™ Matrix™ ou Thermo Scientific™ Nunc™ en moins d’une minute grâce à cette boucheuse / déboucheuse manuelle et ergonomique. La boucheuse/déboucheuse de bouchons à vis 8 canaux Thermo Scientific™ est conçue pour boucher les tubes au couple de serrage optimal afin de préserver l’intégrité des échantillons et de prévenir la perte d’échantillons pendant le stockage. La boucheuse/déboucheuse 8 canaux est un ajout pratique au traitement sur paillasse des tubes de stockage dotés de bouchons à vis.
Caractéristiques :
  • Améliore le débit de traitement des procédures manuelles avec le bouchage et le débouchage automatisés en colonne en à peine quatre secondes
  • Garantit la reproductibilité en bouchant tous les tubes à un niveau de couple de serrage optimal spécifié pour le tube
  • Sa conception légère, ergonomique et facile à utiliser permet à quiconque dans le laboratoire de boucher ou de déboucher les tubes
  • Son support facilite le stockage des bouchons enlevés pendant les étapes de traitement des échantillons
  • Pratiquement toujours disponible pour l’utilisation grâce à sa batterie longue durée et sa rapidité de rechargement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tubes de stockage compatibles Tubes de type Nunc
Format de débouchage 8 canaux
Description Capsuleur / décapsuleur pour bouchon à vis 8 canaux portable avec support pour tubes Nunc
Dimensions (L x l x H) 9,87 x 3,76 x 2 po (25,1 x 9,5 x 5 cm)
Alimentation électrique 110 à 240 V, 50/60 Hz
Hauteur (impériale) 2 in
Hauteur (métrique) 5 cm
Longueur (impériale) 9,87 in
Longueur (métrique) 25,1 cm
Poids net (impériale) 0,97 lb
Poids net (métrique) 0,44 kg
Nbre par carton 1
Nb par paquet 1
Fonctionnement Fonctionnement manuel via le commutateur à bascule
Temps de rechargement 90 min.
Tension 110/240 V
Largeur (impériale) 3,76 in
Largeur (métrique) 9,5 cm
Autonomie de la batterie Minimum 20 racks, capsuleur et décapsuleur
Type Capsuleur / décapsuleur
À utiliser avec (équipement) Tubes de type Nunc
Fréquence 50/60 Hz
Vitesse 4 secondes pour le débouchage/rebouchage de 8 tubes
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.