Learn More
8-Chloro-11-(1-méthylpipéridin-4-ylidène)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, Mikromol™
Code produit 30049221
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30049221 25 mg 25mg
17972066 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30049221 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0257.050025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
8-Chloro-11-(1-méthylpipéridin-4-ylidène)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Chloro-11-(1-methylpiperidin-4-ylidene)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine
CAS 38092-89-6
Noms d’analytes ou de composants 8-Chloro-11-(1-methylpiperidin-4-ylidene)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C20 H21 Cl N2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Loratadine Imp. G (EP), Loratadine USP Related Compound B, Loratadine USP RC B, 8-Chloro-11-(1-methylpiperidin-4-ylidene)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, Loratadine Related Compound B, Loratadine Impurity G
Formule InChI InChI=1S/C20H21ClN2/c1-23-11-8-14(9-12-23)19-18-7-6-17(21)13-16(18)5-4-15-3-2-10-22-20(15)19/h2-3,6-7,10,13H,4-5,8-9,11-12H2,1H3
SMILES CN1CCC(=C2c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24)CC1
Nom IUPAC 8-chloro-11-(1-méthylpipéridine-4-ylidene)-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridine
Poids moléculaire (g/mol) 324.85
Quantité 25 mg
Poids de la formule 324,1393 g/mol