Learn More
8-Chloro-11-(pipérazin-1-yl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazépine, Mikromol™
Description
8-Chloro-11-(pipérazin-1-yl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazépine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Desmethylclozapine |
| CAS | 6104-71-8 |
| Noms d’analytes ou de composants | N-Desmethylclozapine |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C17 H17 Cl N4 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | 8-Chloro-11-(1-piperazinyl)-5H-dibenzo[B,E][1,4]diazepine, Clozapine Imp. C (EP), 8-Chloro-11-(piperazin-1-yl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine, Desmethylclozapine, Norclozapine, Clozapine Impurity C |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H17ClN4/c18-12-5-6-15-16(11-12)21-17(22-9-7-19-8-10-22)13-3-1-2-4-14(13)20-15/h1-6,11,19-20H,7-10H2 |
| SMILES | Clc1ccc2Nc3ccccc3C(=Nc2c1)N4CCNCC4 |
| Nom IUPAC | 3-chloro-6-pipérizine-1-yl-11H-benzo[b][1,4]benzodiazépine |
| Afficher plus |