Learn More
8-Chloro-5,10-dihydro-11H-dibenzo[b,e][1,4]diazépin-11-one, Mikromol™
Code produit 17963686
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17963686 25 mg 25mg
17920986 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17963686 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0480.010025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
8-Chloro-5,10-dihydro-11H-dibenzo[b,e][1,4]diazépin-11-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Chloro-5,10-dihydro-11H-dibenzo[b,e][1,4]diazepin-11-one
CAS 50892-62-1
Noms d’analytes ou de composants 8-Chloro-5,10-dihydro-11H-dibenzo[b,e][1,4]diazepin-11-one
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C13 H9 Cl N2 O
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 8-Chloro-5,10-dihydro-11H-dibenzo[b,e][1,4]diazepin-11-one, Clozapine Imp. A (EP), Clozapine Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C13H9ClN2O/c14-8-5-6-11-12(7-8)16-13(17)9-3-1-2-4-10(9)15-11/h1-7,15H,(H,16,17)
SMILES Clc1ccc2Nc3ccccc3C(=O)Nc2c1
Nom IUPAC 3-chloro-5,11-dihydrobenzo[b][1,4]benzodiazépine-6-one
Poids moléculaire (g/mol) 244.68
Quantité 25 mg
Poids de la formule 244.0403 g/mol