Learn More
8-Chloro-6,11-dihydro-11-(1-nitroso-4-pipéridinylidène)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, Mikromol™
Description
8-Chloro-6,11-dihydro-11-(1-nitroso-4-pipéridinylidène)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 8-Chloro-6,11-dihydro-11-(1-nitroso-4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine |
| CAS | 1246819-22-6 |
| Noms d’analytes ou de composants | 8-Chloro-6,11-dihydro-11-(1-nitroso-4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C19 H18 Cl N3 O |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | 5H-Benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, 8-chloro-6,11-dihydro-11-(1-nitroso-4-piperidinylidene)-, 8-Chloro-6,11-dihydro-11-(1-nitroso-4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, N-Nitroso desloratadine, N-Nitrosodesloratadine |
| Formule InChI | InChI=1S/C19H18ClN3O/c20-16-5-6-17-15(12-16)4-3-14-2-1-9-21-19(14)18(17)13-7-10-23(22-24)11-8-13/h1-2,5-6,9,12H,3-4,7-8,10-11H2 |
| SMILES | Clc1ccc2C(=C3CCN(CC3)N=O)c4ncccc4CCc2c1 |
| Nom IUPAC | 8-cloro-11-(1-nitrosopiperidin-4-ilideno)-5,6-dihidrobenzo[1,2]ciclohepta[2,4-b]piridina |
| Show More |