Learn More
Mélange de 8 composants dans DMSO, SPEX CertiPrep™
Code produit 16390498 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 ml
Conditionnement:
1mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16390498 1 ml 1mL
16310508 1 ml 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16390498 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur USPRSC2B
 Article restreint
En stock
Spécification
Nom chimique ou matériau 8 Component Mix in DMSO
Note relative au nom USP Standard 467
Conditionnement Ampoule en verre
CAS 127-19-5, 68-12-2, 107-21-1, 872-50-4, 75-12-7
Limite d’explosion 1,8 % (volume) ; 63 % (volume)
Température d’allumage 270 °C
Tension de vapeur 2,5 hPA (20 °C)
Méthodes USP 467 : Solvants résiduels / Impuretés volatiles organiques
Noms d’analytes ou de composants N,N-Dimethylacetamide; N,N-Dimethylformamide; Ethylene glycol; 1-Methyl-2-pyrrolidinone; Formamide; more
Densité 1,1g/cm3
Forme physique Liquides
Élément N,N-Diméthylacétamide, N,N-Diméthylformamide, Éthylène glycol, Méthyl-1 pyrrolidone-2, Formamide
Solvent or Matrix Diméthylsulfoxyde
Quantité 1 ml
Qualité USP
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Stock VOA
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: dimethyl sulfoxide