Learn More
Acide 8-fluoro-5-méthyl-6-oxo-5,6-dihydro-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazépine-3-carboxylique, Mikromol™
Code produit 17972896
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17972896 100 mg 100mg
17950716 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17972896 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0762.01
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide 8-fluoro-5-méthyl-6-oxo-5,6-dihydro-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazépine-3-carboxylique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Fluoro-5-methyl-6-oxo-5,6-dihydro-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylic Acid
CAS 84378-44-9
Noms d’analytes ou de composants 8-Fluoro-5-methyl-6-oxo-5,6-dihydro-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylic Acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C13 H10 F N3 O3
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Flumazenil Imp. A (EP), Flumazenil USP Related Compound A, Flumazenil USP RC A, 8-Fluoro-5,6-dihydro-5-methyl-6-oxo-4H-imidazol-[1,5-alpha][1,4]benzodiazepine-3-carboxylic Acid, Flumazenil acid, Ro 15-3890, Flumazenil Related Compound A (USP), Flumazenil Related Compound A, Flumazenil Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C13H10FN3O3/c1-16-5-10-11(13(19)20)15-6-17(10)9-3-2-7(14)4-8(9)12(16)18/h2-4,6H,5H2,1H3,(H,19,20)
SMILES CN1Cc2c(ncn2c3ccc(F)cc3C1=O)C(=O)O
Nom IUPAC 8-fluoro-5-méthyl-6-oxo-4H-imidazo[1,5-a][1,4]acide benzodiazépine-3-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 275.24
Quantité 100 mg
Poids de la formule 275,0706 g/mol