Learn More
8-Hydroxyméthylriboflavine, TRC
Code produit 30395362
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
25 mg
Conditionnement:
2.50mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30395362 25 mg 25mg
30392292 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30395362 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH94590525MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Hydroxymethyl Riboflavin
Noms d’analytes ou de composants 8-Hydroxymethyl Riboflavin
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C17H20N4O7
Synonyme 8-(Hydroxymethyl)-7-methyl-10-((2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl)benzo[g]pteridine-2,4(3H,10H)-dione
Type de solution Purs, non dilués
SMILES CC(C)OC(=O)CCC/C=C\C[C@@H]1C(CC[C@H](O)CCc2ccccc2)[C@H](O)C[C@@H]1OC=O
Industry Type Produits pharmaceutiques
Poids moléculaire (g/mol) 392.36
Quantité 25 mg