Learn More
Sulfate de 8-hydroxyquinoléine monohydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10533121 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
Code produit. 10533121
Marque: Thermo Scientific Acros 148455000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 207386-91-2 | 0·5 H2O | 203.2 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 207386-91-2
Formule moléculaire 0·5 H2O
Poids moléculaire (g/mol) 203.2
Numéro MDL MFCD00149610
Clé InChI BNCXJZDIJIVJJO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 8-quinolinol hemisulfate, 8-quinolinol hemisulfate hemihydrate, 8-hydroxyquinoline hemisulfate salt hemihydrate, quinolin-8-ol; sulfuric acid; hydrate, quinolin-8-ol sulfate hydrate 2:1:1, 8-hydroxyquinoline sulfate, 8-quinolinol sulfate 2:1 monohydrate, 8-quinolinol, sulfate, hydrate 2:1:1, 8-quinolinol hemisulfate salt hemihydrate, pestanal r , analytical standard
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Hydroxyquinoline sulfate monohydrate
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 182.0°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 g
Merck Index 14, 4843
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: slightly soluble in alcohol, insoluble in ether
Poids de la formule 203.2
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline ou granulés
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 8-Hydroxyquinoline sulfate monohydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.