Learn More
8-Méthoxypsoralen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
8-Methoxypsoralen, is used in Photochemotherapy (methoxsalen with long wave ultraviolet radiation) is indicated for the repigmentation of idiopathic vitiligo. It is also used in Photopheresis (methoxsalen with long wave ultraviolet radiation of white blood cells) is indicated for use with the UVAR* System in the palliative treatment of the skin manifestations of cutaneous T-cell lymphoma.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 8-méthoxypsoralène est utilisé dans la photochimiothérapie (le méthoxsalène avec rayonnement ultraviolet à ondes longues) est indiqué pour la repigmentation du vitiligo idiopathique. Il est également utilisé en photophérèse (le méthoxsalène avec rayonnement ultraviolet à ondes longues des globules blancs) et est indiqué pour une utilisation avec le système UVAR* dans le traitement palliatif des manifestations cutanées du lymphome cutané à cellules T.
Solubilité
Soluble dans l’acétone, l’éthanol (légèrement), l’acide acétique et le chloroforme (50 mg/ml). Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Sensible à la lumière. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 8-Methoxypsoralen |
| Point de fusion | 146°C to 150°C |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 196453 |
| Sensibilité | Light sensitive |
| Merck Index | 14,5988 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in acetone,ethanol (slight),acetic acid,and chloroform (50mg/ml). Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 216.2 |
| Pourcentage de pureté | 99% |