Learn More
8-Méthoxypsoralène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10368490 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10368490 1 g Flacon en verre 1g
10328540 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10368490 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 214150010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.20€
    51.65€ / 1g
    Économisez 10.55€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 298-81-7 | C12H8O4 | 216.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 298-81-7
Formule moléculaire C12H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 216.19
Numéro MDL MFCD00005009
Clé InChI QXKHYNVANLEOEG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methoxsalen, 8-methoxypsoralen, xanthotoxin, meladinine, ammoidin, oxsoralen, meloxine, oxypsoralen, xanthotoxine, meladinin
CID PubChem 4114
ChEBI CHEBI:18358
Nom IUPAC 9-methoxy-7H-furo[3,2-g]chromen-7-one
SMILES COC1=C2OC=CC2=CC2=C1OC(=O)C=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Methoxypsoralen
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 143.0°C to 148.0°C
Couleur Blanc à crème
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (on anhydrous substance) (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Beilstein 19, I, 711
Merck Index 15, 6059
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble in water. Other solubilities: sparingly soluble in boiling water,sparingly soluble in ether,soluble in boiling alcohol,acetone,acetic acid,,propylene glycol and benzene,freely soluble in chloroform
Poids de la formule 216.19
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Cristaux ou poudre ressemblant à des aiguilles
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 8-Methoxypsoralen
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1A
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.