Learn More
Acide 8-aminocéphalosporanique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10687554 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10687554 250 mg Flacon en verre 250mg
10557011 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10687554 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 342342500
 Article restreint
Expédition estimée: 15-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 5963-14-4 | C10H19O2 | 171.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5963-14-4
Formule moléculaire C10H19O2
Poids moléculaire (g/mol) 171.26
Numéro MDL MFCD00044086
Clé InChI OAOABCKPVCUNKO-UHFFFAOYSA-M
Synonyme isodecanoic acid, isocapric acid, unii-lw5786qckt, 8-methyl-nonanoic acid, lw5786qckt, nonanoic acid, 8-methyl, versatic acid
CID PubChem 111470
Nom IUPAC Acide 8-méthylnonanoïque
SMILES CC(C)CCCCCCC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Methylnonanoic acid
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Point d’ébullition 118.0°C to 120.0°C (2.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CH(CH2)6COOH
Indice de réfraction 1.4330 to 1.4350
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in thf
Poids de la formule 172.27
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 8-Methylnonanoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.