Learn More
sel interne de 8-[N-(2-diphénylméthoxyéthyl)-N,N-diméthylaminium]-1,3-diméthylxanthine, Mikromol™
Code produit 17950696
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17950696 100 mg 100mg
17923586 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17950696 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0599.03
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
sel interne de 8-[N-(2-diphénylméthoxyéthyl)-N,N-diméthylaminium]-1,3-diméthylxanthine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-[N-(2-Diphenylmethoxyethyl)-N,N-dimethylaminium]-1,3-dimethylxanthine inner salt
CAS 64487-94-1
Noms d’analytes ou de composants 8-[N-(2-Diphenylmethoxyethyl)-N,N-dimethylaminium]-1,3-dimethylxanthine inner salt
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C24 H27 N5 O3
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 8-[N-(2-Diphenylmethoxyethyl)-N,N-dimethylaminium]-1,3-dimethylxanthine inner salt
Formule InChI InChI=1S/C24H27N5O3/c1-27-21-19(22(30)28(2)24(27)31)25-23(26-21)29(3,4)15-16-32-20(17-11-7-5-8-12-17)18-13-9-6-10-14-18/h5-14,20H,15-16H2,1-4H3
SMILES CN1C(=O)N(C)c2nc([n-]c2C1=O)[N+](C)(C)CCOC(c3ccccc3)c4ccccc4
Nom IUPAC 2-benzhydryloxyéthyl-(1,3-diméthyl-2,6-dioxopurine-7-id-8-yl)-diméthylazanium
Poids moléculaire (g/mol) 433.5
Quantité 100 mg
Poids de la formule 433.2114 g/mol