missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

8-OH-DPAT, MedChemExpress

Code produit. 16450857
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16450857

Marque: Medchem Express HY112061

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress 8-OH-DPAT is a potent and selective 5-HT agonist, with a pIC50 of 8.19 for 5-HT1A and a Ki of 466 nM for 5-HT7; 8-OH-DPAT weakly binds to 5-HT1B (pIC50, 5.42), 5-HT (pIC50 <5).

8-OH-DPAT is a potent and selective 5-HT agonist, with a pIC50 of 8.19 for 5-HT1A and a Ki of 466 nM for 5-HT7

Spécification

Nom chimique ou matériau 8-OH-DPAT
CAS 78950-78-4
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H25NO
Quantité 50 mg
Synonyme 8-Hydroxy-DPAT
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (404.24 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=C2CC(N(CCC)CCC)CCC2=CC=C1
Poids moléculaire (g/mol) 247.38
Poids de la formule 247.38
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado