Learn More
8-(p-toluènesulfonylamino)quinoléine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15411608
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 15411608
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H55386.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10304-39-9
Formule moléculaire C16H14N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 298.36
Numéro MDL MFCD00168990
Clé InChI ZSMKPYXVUIWTCT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 8-tosylamino quinoline, 8-p-tosylaminoquinoline, benzenesulfonamide, 4-methyl-n-8-quinolinyl, 8-p-tolylsulfonamido quinoline, 8-p-tolylsulfonylamino quinoline, 8-p-toluenesulfonylamino quinoline, p-toluenesulfonamide, n-8-quinolyl, 4-methyl-n-quinolin-8-yl benzenesulfonamide, 8-4-tolylsulfonylamino quinoline, 4-methyl-n-8-quinolinylbenzenesulfonamide
CID PubChem 82533
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC1=C2N=CC=CC2=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-(p-Toluenesulfonylamino)quinoline
Point de fusion 154°C to 158°C
Couleur Marron à blanc
Quantité 1 g
Beilstein 264159
Nom IUPAC 4-méthyle-N-(quinolin-8-yl)benzène-1-sulfonamide
Poids de la formule 298.36
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide