Learn More
8 phtalates régulés et BPA dans le polyéthylène de densité moyenne, SPEX CertiPrep™
Code produit 15286026 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15286026 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15286026 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur CRMPE002
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié Guide ISO/CEI 34, matériau de référence certifié Traceable NIST
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
AnalyteN° CASConcentration
Diisodécyl phtalate26761-40-030,000 μg/g
Diisononyl phtalate28553-12-030,000 μg/g
Phtalate de bis(2-éthylhexyle)117-81-73000μg/g
Bisphénol A80-05-73000μg/g
Phtalate de butylbenzyle85-68-73000μg/g
Diéthyle phtalate84-66-23000μg/g
Phtalate de diméthyle131-11-33000μg/g
Phtalate de di-n-butyle84-74-23000μg/g
Phtalate de di-n-octyle117-84-03000 μg/g
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau 8 Regulated Phthalates and BPA in Medium Density PE
Conditionnement Ampoule en verre ambré prédécoupée de 2 mL
Concentration or Composition Notes Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières.
Technique AA, ICP
À utiliser avec (équipement) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
Type Certified Reference Material
Quantité 5 g
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Phthalates in Polyethylene Standard w/BPA
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: di-n-octyl phthalate, bisphenol A, BBP,dibutyl phthalate, bis(2-ethylhexyl) phthalate
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire