Learn More
BrandTech™ BRAND™ 8-Strip PCR Tube8-Strip PCR Tubes with attached Single Caps, qPCR Compatible, BIO-CERT™ PCR QUALITY
Code produit. p-7146495 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Couleur:
Transparent
Type de produit:
Barrette de tubes
Volume (métrique):
0,15 mL
0,2 ml
Conditionnement:
120 pièces
Code produit. 10747033
Marque: BrandTech™ BRAND™ 781333
Manufactured from high-quality virgin polypropylene for reliable and reproducible results, these tubes feature a highly transparent or white design to enhance fluorescence signal detection in qPCR applications. Individually attached caps allow for easy sample access.
En plastique vierge de grande qualité pour d’excellents résultats reproductibles dans la plupart des applications de PCR. Sans lubrifiants, ni additifs chimiques susceptibles de contaminer les réactifs et les échantillons. Les barrettes de tubes sont disponibles avec ou sans bouchons qui peuvent être commandés séparément.
  • Les parois fines et uniformes garantissent l’homogénéité et la précision du transfert thermique, pour d’excellents résultats.
  • Autoclavables
  • Sans RNase, DNase ni ADN.
  • Compatible avec la plupart des blocs thermiques à 24, 32, 96 et 384 puits.
  • Disponibles dans des ensembles de tubes / bouchons pratiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Certifié sans RNase / DNase
Couleur de bouchon Clear
Couleur Transparent
Volume (métrique) 0,15 mL
Quantité 120 Strips
Matériau du bouchon Polypropylene
Stérilité Non-sterile
Matériau Polypropylène
Exempt de DNase Oui
Exempt de RNase Oui
Type de bouchon Flat Cap (Attached)
Nbre de puits 8
Autoclavable Autoclavable
Closure Included Oui
Jetable Single-use
Format Bande
Type de produit Barrette de tubes