Learn More
Éthanol à 80 %, pour l’eau de qualité biologie moléculaire, Thermo Scientific™
Code produit. 17535625 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
:
Quantité :500 ml
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Code produit. 17535625
Marque: Thermo Scientific T082040500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Spécification
Nom chimique ou matériau 80% Ethanol
CAS 64-17-5, 7732-18-5
% min. CAS 74%, 26%
Couleur Incolore
% max. CAS 74%, 26%
Aspect Clear colorless liquid
Quantité 500 mL
Point d’éclair 21°C
Conditionnement Plastic
Forme physique Liquide
Résidus après évaporation 0.001 max.
Formule moléculaire C2H6O
Formule linéaire CH3CH2OH
Numéro MDL 00003568
Informations sur la solubilité Soluble in water
Clé InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCO
Nom IUPAC éthanol
Poids moléculaire (g/mol) 46.07
Pourcentage de pureté 80%
Qualité Biologie moléculaire