Learn More
Gilson™ Plaque pour collecte de fractions à 80 positions
Code produit. 16606115 Tous les produits Gilson Produits
Click to view available options
Quantité:
100/boîte
20/boîte
Conditionnement:
100 pièces
20 pièces
Code produit. 16606115
Marque: Gilson™ 12240102
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ces accessoires sont à utiliser avec les collecteurs de fraction Gilson.
  • Comprend des têtes de détecteur de gouttes, des aiguilles de distribution, des plaques de prélèvement et un adaptateur pour colonnes multiples
  • Type de récipient : cavités
  • Technique de purification par HPLC
Spécification
À utiliser avec (équipement) Cavités de 2,5 ml
Quantité 20/boîte
Nbre de positions 80