Learn More
Gilson™ Plaque pour collecte de fractions à 80 positions
Tous les produits Gilson Produits
Click to view available options
Quantité:
100/boîte
20/boîte
Conditionnement:
100 pièces
20 pièces
Description
- Comprend des têtes de détecteur de gouttes, des aiguilles de distribution, des plaques de prélèvement et un adaptateur pour colonnes multiples
- Type de récipient : cavités
- Technique de purification par HPLC
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Cavités de 2,5 ml |
| Quantité | 20/boîte |
| Nbre de positions | 80 |