Learn More
Agilent BioTek Lecteur d’absorbance 800 TS, IVD
Tous les produits Agilent BioTek Produits
Description
Le lecteur d’absorbance BioTek 800 TS est un lecteur de microplaques abordable et de haute qualité pour les essais dans des formats de 6 à 384 puits. Les applications comprennent ELISA, la quantification des protéines, la cinétique enzymatique et les essais cellulaires.
L’écran tactile couleur offre une interface utilisateur visuelle, rendant la programmation rapide et intuitive. Des fonctionnalités étendues et l’analyse des données sont disponibles avec le logiciel Gen5. Le 800 TS est associé au laveur 50 TS, ce qui en fait un système compact, polyvalent et abordable pour automatiser de nombreux flux d’applications.
Specifications
Specifications
| Type de produit | Lecteur de microplaques |
| Type de détecteur | Photodiode |
| Interface | 2 USB |
| Source lumineuse | Lampe halogène au tungstène |
| Reading Options | Point final, cinétique, balayage de la surface du puits |
| Agitation | Linéaire (sauf configurations NB) |
| Software Type | Logiciel d’analyse des données Gen5, Gen5 Secure pour la conformité à 21 CFR Partie 11 (option) |
| Bande passante | 10 nm |
| Certifications/Conformité | Marquage CE et TUV. Conforme RoHS. |
| Filtres | 405, 450, 490, 630 nm |
| Show More |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.