Learn More
Thermo Scientific™ Racks de stockage cryogénique à 81 puits avec couvercle
Tous les produits MBP Molecular BioProducts Produits
Click to view available options
Couleur:
Naturel
Orange fluorescent
Rose fluorescent
Vert fluorescent
Conditionnement:
1 pièce
Beschreibung
Ce rack de stockage cryogénique 81 puits avec couvercle Thermo Scientific™ peut accueillir quatre-vingt-un flacons de stockage cryogénique de 1,5 ou 2,0 ml.
- Dotés d'une grille alphanumérique moulée, pour l'identification aisée des tubes.
- Couvercle permettant de protéger les échantillons et d’empiler les racks
Spezifikation
Spezifikation
| Couleur | Naturel |
| Capacité | 81 (tubes de 1,5 ou 2,0 ml) |
| Matériau | Polypropylène |
| Type | Racks de stockage cryogénique à 81 puits avec couvercle |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur