Learn More
Testo™ Thermomètre infrarouge 826-T2 avec marquage laser
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-50°C à +300°C
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Optique 6:1 et point de mesure laser 1 point
- Surveillance de la valeur limite avec fonction min / max, alarme visuelle et sonore si les valeurs limites sont dépassées
- Tout comme le boîtier de protection TopSafe™, l’instrument est certifié conformément à la norme EN 13485
- Le boîtier assure une protection contre la poussière, la saleté, les chocs et l’eau
- Comprend un thermomètre, un support mural / de ceinture, des piles
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x l x H) | 148 x 34,4 x 19 mm |
| Durée de mesure | 0,5 sec |
| Résolution | 0,1°C |
| Poids (métrique) | 80 g |
| Plage de températures (métrique) | -50°C à +300°C |
| Autonomie de la batterie | Env. 20 h |
| Type de batterie | 2 AAA |
| Précision | ±1,5°C de −20° à +100°C, ±2°C de mV pour la plage restante |
| Affichage | LCD |