Learn More
Étalon de conductivité 84 μS/cm à 25°C, Reagecon
BIOPHARMA
Code produit. 16440614 Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
250 ml
Conditionnement:
250mL
Code produit. 16440614
Marque: Reagecon CSKC8425
Étalon à base aqueuse
  • Testé par la méthode d’essai certifiée ISO 17025
  • Traçabilité NIST
  • Très faible coefficient de variation des températures
  • Stabilité garantie tout au long de la durée de conservation, même après l’ouverture du flacon
  • Précision : 84 μS/cm ± 1 %
Spécification
Conditionnement Flacon en PEHD
Traçabilité au NIST Yes
Forme physique Liquide
À utiliser avec (équipement) Conductimètres
Quantité 250 ml