Learn More
Tuttnauer 85L Vertical Autoclave
Code produit. 17861087 Tous les produits Tuttnauer Produits
Change view
Click to view available options
Caractéristiques:
Single Phase, 208 V
Single Phase, 230 V
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Caractéristiques unitSize
17861087 Single Phase, 208 V 1 pièce
17841077 Single Phase, 230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 17861087 Fournisseur Tuttnauer Code fournisseur 3870ELV208D
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
The 3870ELV-D has an advanced multi-color control panel and a chamber made of 316L stainless steel. Each model has a number of optional added-value features which can be configured for fast cooling, efficient drying, biohazard and waste sterilization, Fo control, and more.
Features
  • Fo software control
  • PID (Proportional Integral Differential) pressure control
  • Stores the last 200 cycles in built-in memory
  • Two independent flexible PT100 temperature sensors to prevent over-boiling of liquids and explosions of bottles
  • Up to 6 temperature sensors and 4 pressure sensors can be connected
  • 30 Identification Codes and Passwords for access level control
  • The controller and software comply with the 21 CFR part 11 standard
Innovative Multi-Color Display
  • Multi-color display for easier reading
  • Color is used to indicate the stage of the cycle
  • Quick access to important information
  • 26 Languages
  • Built-in view of historical cycle data
Spécification
Capacité (impériale) 18.7 gal.
Capacité (métrique) 85 L
Profondeur (métrique) de la chambre 70 cm
Diamètre (impériale) de la chambre 15.2 in.
Profondeur (impériale) de la chambre 28 in.
Diamètre (métrique) de la chambre 38 cm
Longueur (impériale) 31.6 in.
Longueur (métrique) 54 cm
Type de produit Autoclave, Top-loading
Température (impériale) 221°F to 280°F
max. (métrique) 105°C to 138°C
Caractéristiques Single Phase, 208 V
Matériau 316L Stainless Steel
Tension 208 V