Learn More
SHOWA™ Gants en butyle à résistance chimique, série 890 Viton™
Code produit 17801201
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
10
8, Moyen
9
Conditionnement:
1 paire
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17801201 10 1 paire
17891191 8, Moyen 1 paire
12900685 9 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17801201 Fournisseur SHOWA™ Code fournisseur 89010XL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    367.86€
    273.27€ / 1 paires
    Économisez 94.59€
    25% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les gants résistants aux produits chimiques extra-épais de 14 in offrent une résistance aux acides hautement corrosifs. Le revêtement en caoutchouc butyle est conçu pour la manipulation d’hydrocarbures aliphatiques et aromatiques, tels que le benzène, le toluène et le xylène.
  • Moulés avec du caoutchouc fluoroélastomère
  • Revêtement en caoutchouc butyle
  • Résistants aux hydrocarbures
  • Imperméables
  • Protection de l’avant-bras
  • Résistants aux acides hautement corrosifs
  • Leur surface lisse permet une sensibilité et une sensibilité accrues
Spécification
Certifications / conformité (Europe) Catégorie III, CE 0299
Applications Industrial
Couleur Noir
Latex Free Oui
Matériau Viton, Butyle
Type de produit Chemical-resistant Gloves
Dimensions 10
Épaisseur (impériale) 28 mil
Épaisseur (métrique) 0,71 mm
Norme EN388 EN 388:1020X
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES DFL
EN ISO 374-5 Bactéries, champignons AVEC protection contre les virus
Type de manchette de gant Roulé
Grip Design Lisse
Doublure Non revêtus
Modèle 890/10
Séries Série 890
Longueur (impériale) 14 in
Longueur (métrique) 35,5 cm