Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec capsule à sertir en aluminium 8 mm, argent, trou central
Présente un joint étanche solide.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.46100kg
Code produit. 11888971
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • Capsules à sertir en aluminium avec septa préinstallés
  • Assurent une étanchéité anti-fuite sûre
  • Les bouchons et septa préassemblés sont pratiques et minimisent la contamination pendant la manipulation
Spécification
Spécification
Silicone/PTFE
8 mm
GC, HPLC
1,3 mm
Bleu transparent, Blanc
Aluminium
100
Bouchon à sertir