Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons d’échantillonnage automatique ambrés assemblés de 8 mm
Gagnez du temps et réduisez les risques de contamination grâce à ce kit pratique. Il comprend 100 flacons ambrés pré-assemblés avec 100 bouchons à vis et septa.
55.65€ - 56.76€
Spécification
Couleur de bouchon | Noir |
---|---|
Couleur | Ambré |
Matériau | Verre, PTFE, Silicone |
Volume (métrique) | 2 ml |
Septum | PTFE rouge / silicone blanc |
Code produit | Marque | Matériau du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11975683
|
Thermo Scientific™
C4013-494A |
Phénolique |
56.76€
100 pièces |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11975673
|
Thermo Scientific™
C4013-17A |
Polypropylène |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Gagnez du temps lors de la préparation des échantillons et réduisez les risques de contamination. Chaque kit pratique de flacons ambrés 8 mm Thermo Scientific™ contient 100 flacons en verre ambré pré-assemblés avec 100 bouchons à vis et septa. Ils sont conditionnés en plateaux de flacons pratiques avec couvercles transparents ou dans des polysacs économiques. Vous avez le choix entre les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
Comprend :
100 flacons avec bouchons et septa pré-fixés
Spécification
Noir | |
Verre, PTFE, Silicone | |
PTFE rouge / silicone blanc | |
8-425 |
Ambré | |
2 ml | |
100 | |
Non |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.