Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons d’échantillonnage automatique transparents assemblés de 8 mm
Code produit. 11955673
Click to view available options
Couleur de bouchon:
Blanc
Noir
Type de bouchon:
Bouchon à vis (avec opercule, 5,5 mm, avec bride)
Bouchon à vis (avec opercule, orifice de 5,5 mm)
Bouchon à vis (avec opercule, orifice de 5,5 mm, avec bride)
Septum:
PTFE blanc
PTFE bleu / silicone blanc, pré-fendu
PTFE rouge / silicone blanc
Type d’emballage:
Plateau de stockage
Sachet en PE
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 11955673
Marque: Thermo Scientific™ C401310A
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les kits pratiques permettent de gagner du temps et de réduire les risques de contamination. Chaque kit pratique comprend 100 flacons pré-assemblés avec 100 bouchons à vis et septa.
Gagnez du temps lors de la préparation des échantillons et réduisez les risques de contamination grâce aux kits pratiques de flacons transparents 8 mm Thermo Scientific™. Chaque kit comprend 100 flacons transparents pré-assemblés avec 100 bouchons à vis et septa. Ils sont emballés dans de pratiques plateaux de flacons à couvercle transparent ou dans des polysacs économiques.
    ?non-ascii?
  • Conditionné dans des plateaux de flacons pratiques avec couvercles transparents ou dans des sachets en PE économiques
  • ?non-ascii?
  • Les plateaux de flacons sont empilables pour faciliter le rangement
  • ?non-ascii?
  • Tous les bouchons sont en polypropylène vierge, sauf indication contraire
  • ?non-ascii?
?non-ascii?
Comprend :
?non-ascii?
100 flacons avec bouchons et septa pré-fixés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Noir
Description Flacon en verre transparent, bouchon en polypropylène (PP) noir, septum en polytétrafluoroéthylène (PTFE) blanc ; dans un plateau de stockage
Diamètre (métrique) interne 12 mm
Couleur Transparent
Matériau Verre
Pré-fendu No
Volume (métrique) 2 ml
Septum PTFE blanc
Comprend Flacon : C4013-1, bouchon : C4013-1A / C4013-10
Type d’emballage Plateau de stockage
Volume (métrique) total 2 ml
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon à vis (avec opercule, orifice de 5,5 mm)
Hauteur (métrique) 32 mm
Type Kit pratique de flacons à vis assemblé
Taille du bouchon 8-425
Marking Spot Non
Septa Size (Metric) 8-425 mm
Diamètre (métrique) du trou 5.5 mm