Learn More
Thermo Scientific™ Inserts pour flacons d’échantillonnage automatique 8 mm
Les inserts en polypropylène ou en verre transparent pour flacons d’échantillonnage automatique HPLC et GC 8 mm sont disponibles dans une grande variété de configurations avec des volumes utilisables compris entre 125 ?non-ascii?l et 200 ?non-ascii?l.
Marque: Thermo Scientific™ C4012-465
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.30600kg
Description
Ces inserts en polypropylène ou en verre transparent pour flacons d’échantillonnage automatique HPLC et GC 8 mm sont disponibles dans une grande variété de configurations avec des volumes utilisables compris entre 125 et 200 ?non-ascii?l.
- Les inserts à point tiré sont une solution économique pour les applications non critiques
Spécification
Insert MicroSert 200 µl | |
Transparent | |
Verre | |
MicroSert, fond plat, verre | |
Fond plat | |
31 mm | |
Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC) | |
200 μl |
5 mm | |
5 mm | |
250 μl | |
< 12 μl | |
250 μl | |
500 | |
Micro insert | |
Flacon d’échantillonnage automatique GC, HPLC 8 mm |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.