Learn More
Thermo Scientific™ Inserts pour flacons d’échantillonnage automatique 8 mm
Description
Ces inserts en polypropylène ou en verre transparent pour flacons d’échantillonnage automatique HPLC et GC 8 mm sont disponibles dans une grande variété de configurations avec des volumes utilisables compris entre 125 et 200 ?non-ascii?l.
- Les inserts à point tiré sont une solution économique pour les applications non critiques
Spécification
Spécification
| Description | Dispositif de support à auto-centrage pour inserts en verre coniques |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 8 mm |
| Matériau | Polyéthylène |
| Volume (métrique) | 125 µl à 200 µl |
| Volume (métrique) total | 125 à 200 μl |
| Quantité | 500 |
| Certifications/Conformité | Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC) |
| Type | Dispositif de support à auto-centrage |
| À utiliser avec (équipement) | Insert en verre conique |